Documents
303852
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Methylbutyl methanesulfonate
99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3SO3CH2CH(CH3)C2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Forme
liquid
Activité optique
[α]20/D +2.7°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.432 (lit.)
Densité
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC[C@H](C)COS(C)(=O)=O
InChI
1S/C6H14O3S/c1-4-6(2)5-9-10(3,7)8/h6H,4-5H2,1-3H3/t6-/m0/s1
Clé InChI
BANBAERELZGEAJ-LURJTMIESA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves