303674
3-Methoxy-5-nitrobenzotrifluoride
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Pf
36-38 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COc1cc(cc(c1)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6F3NO3/c1-15-7-3-5(8(9,10)11)2-6(4-7)12(13)14/h2-4H,1H3
Clé InChI
NCPVPJVRLLHBEL-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges