Principaux documents
419974
Sigma-Aldrich
4′-Formylbenzo-15-crown-5
97%
250 MG
416,00 €
416,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
416,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H20O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.32
Beilstein:
1627198
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
416,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
78-81 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
ether
Chaîne SMILES 
O=Cc1ccc2OCCOCCOCCOCCOc2c1
InChI
1S/C15H20O6/c16-12-13-1-2-14-15(11-13)21-10-8-19-6-4-17-3-5-18-7-9-20-14/h1-2,11-12H,3-10H2
Clé InChI
MBJIKIAWNPEHOR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1