Principaux documents
303305
Sigma-Aldrich
Bromodimethylborane
Synonyme(s) :
Dimethylboron bromide
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2BBr
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.78
Beilstein:
1730828
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Le produit 303305 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Pression de vapeur
10.4 psi ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
pb
31-32 °C (lit.)
Pf
−129 °C (lit.)
Densité
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CB(C)Br
InChI
1S/C2H6BBr/c1-3(2)4/h1-2H3
Clé InChI
ABQPEYRVNHDPIO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles
Tetrahedron, 48, 5831-5831 (1992)
Synlett, 171-171 (1991)
Tetrahedron Letters, 28, 2225-2225 (1987)
D R Kodali
Journal of lipid research, 28(4), 464-469 (1987-04-01)
Optically active 1- or 3-acyl-sn-glycerols were synthesized from 2,3- or 1,2-isopropylidene-sn-glycerols, respectively. The 2,3- or 1,2-isopropylidene-sn-glycerols were condensed with appropriate long saturated or unsaturated fatty acids and the resulting acyl isopropylidene compounds were treated with dimethylboronbromide at - 50 degrees