Key Documents
301809
Sigma-Aldrich
4,7-Dimethyl-1,10-phenanthroline
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H12N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.26
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
98%
Pf
193-195 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccnc2c1ccc3c(C)ccnc23
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Mads Corvinius Nielsen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(24), 8241-8246 (2009-11-10)
A series of 4,7-diamino-1,10-phenanthroline derivatives carrying positively charged side chains has been synthesized, and their G-quadruplex interaction evaluated by circular dichroism (CD) and surface plasmon resonance (SPR). In absence of side chains, 4,7-diamino-1,10-phenanthroline exhibits a weak but significant G-quadruplex stabilizing