Principaux documents
301817
Sigma-Aldrich
5,6-Dimethyl-1,10-phenanthroline
97%
Synonyme(s) :
5,6-Dimethyl-o-phenanthroline
500 MG
238,00 €
1 G
299,00 €
238,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
238,00 €
1 G
299,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H12N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.26
Beilstein:
160918
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
238,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
266-269 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1c(C)c2cccnc2c3ncccc13
InChI
1S/C14H12N2/c1-9-10(2)12-6-4-8-16-14(12)13-11(9)5-3-7-15-13/h3-8H,1-2H3
Clé InChI
BRPQDJPJBCQFSR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
5,6-Dimethyl-1,10-phenanthroline was employed as ligand in the preparation of:
  • novel tetrahedral copper(I) mixed-ligand complexes[1]
  • mixed ligand Ru(II) complexes[2]
  • 5,6-bis(bromomethyl)-1,10-phenanthroline via bromination with N-bromosuccinimide[3]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Self-assembled fullerene-derivative monolayers on a gold substrate using phenanthroline-Au interactions.
Dominguez O, et al.
Langmuir, 14(4), 821-824 (1998)
Mixed ligand ruthenium (II) complexes of 5, 6-dimethyl-1, 10-phenanthroline: the role of ligand hydrophobicity on DNA binding of the complexes.
Uma MP, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 359(14), 4601-4612 (2006)
Valentina Gandin et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(18), 7416-7430 (2013-08-24)
Novel tetrahedral copper(I) mixed-ligand complexes of the type [Cu(X)(N(∩)N)(PCN)], 3-10, where X = Cl or Br, N(∩)N = 2,2'-bipyridine (bipy), 1,10-phenanthroline (phen), 5,6-dimethyl-1,10-phenanthroline (dmp), and dipyrido-[3,2-d:2',3'-f]-quinoxaline (dpq), and PCN = tris-(2-cyanoethyl)phosphine, have been synthetized and characterized by NMR, ESI-MS, and