Principaux documents
301612
Sigma-Aldrich
9-Anthraldehyde oxime, predominantly syn
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H11NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Pf
162-164 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
oxime
Chaîne SMILES 
O\N=C\c1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C15H11NO/c17-16-10-15-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-10,17H/b16-10+
Clé InChI
HLGMTCSSRBPNOQ-MHWRWJLKSA-N
Description générale
Gallium triflate catalyzed dehydration of 9-anthraldehyde oxime to nitrile is reported.[1]
Application
9-Anthraldehyde oxime was used in preparation of new triosmium cluster [Os3(CO)11(C14H9CN)].[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Synthesis and structural characterization of a triosmium carbonyl cluster containing a 9-anthracenecarbonitrile ligand derived from 9-anthraldehyde oxime.
Wong JS-Y, et al.
Inorganic Chemistry Communications, 6(6), 713-717 (2003)
Gallium (III) triflate catalyzed dehydration of aldoximes.
Yan P, et al.
Catalysis Letters, 101(3), 141-143 (2005)