Principaux documents
278440
Sigma-Aldrich
2-{[2-(Dimethylamino)ethyl]methylamino}ethanol
98%
25 G
58,50 €
100 G
133,00 €
58,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
58,50 €
100 G
133,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2NCH2CH2N(CH3)CH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
58,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4539 (lit.)
pb
207 °C (lit.)
Densité
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
hydroxyl
Chaîne SMILES 
CN(C)CCN(C)CCO
InChI
1S/C7H18N2O/c1-8(2)4-5-9(3)6-7-10/h10H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
LSYBWANTZYUTGJ-UHFFFAOYSA-N
Application
2-{[2-(Dimethylamino)ethyl]methylamino}ethanol (dmemH) has been used in the preparation of new iron clusters:
  • [Fe7O4(O2CPh)11(dmem)2][1]
  • [Fe7O4 (O2CMe)11(dmem)2][1]
  • [Fe6O2(OH)4(O2CBut)8(dmem)2][1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
188.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
87 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Rashmi Bagai et al.
Inorganic chemistry, 46(11), 4535-4547 (2007-04-26)
The syntheses, crystal structures, and magnetochemical characterization of four new iron clusters [Fe7O4(O2CPh)11(dmem)2] (1), [Fe7O4(O2CMe)11(dmem)2] (2), [Fe6O2(OH)4(O2CBut)8(dmem)2] (3), and [Fe3O(O2CBut)2(N3)3(dmem)2] (4) (dmemH=Me2NCH2CH2N(Me)CH2CH2OH)=2-{[2-(dimethylamino)ethyl]methylamino}ethanol) are reported. The reaction of dmemH with [Fe3O(O2CR)6(H2O)3](NO3) (R=Ph (1), Me (2), and But (3)) gave 1, 2