Principaux documents
299642
Sigma-Aldrich
3,4,5,6,7,8-Hexahydro-2(1H)-quinolinone
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H13NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
143-146 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1CCC2=C(CCCC2)N1
InChI
1S/C9H13NO/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10-9/h1-6H2,(H,10,11)
Clé InChI
QKNPGPYFWRUKRM-UHFFFAOYSA-N
Application
3,4,5,6,7,8-Hexahydro-2(1H)-quinolinone may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
  • Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :