298336
3-(Perfluorobutyryl)-(−)-camphor
98%
Synonyme(s) :
3-(Heptafluorobutyryl)-L-camphor, 3-Heptafluorobutyryl-(−)-camphor
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Activité optique
[α]19/D −123°, c = 2.6 in chloroform
Indice de réfraction
n20/D 1.422 (lit.)
Densité
1.218 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC1(C)C2CC[C@]1(C)C(=O)C2C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H15F7O2/c1-10(2)6-4-5-11(10,3)8(22)7(6)9(23)12(15,16)13(17,18)14(19,20)21/h6-7H,4-5H2,1-3H3/t6-,7?,11+/m0/s1
Clé InChI
PEWOESYEGLBLNR-NSMOOJLNSA-N
Application
- To prepare mesoporous metal-organic hybrid materials, which are used as catalysts in the asymmetric hetero-Diels-Alder cyclization of Danishefsky′s diene with benzaldehydes.
- As a precursor in the synthesis of chiral tetrakis(β-diketonate) Ln(III) complexes.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter