Documents
297747
Sigma-Aldrich
3,6-Dichloro-4-methylpyridazine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H4Cl2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.00
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Point d'ébullition
149-151 °C/21 mmHg (lit.)
Pf
86-88 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(Cl)nnc1Cl
InChI
1S/C5H4Cl2N2/c1-3-2-4(6)8-9-5(3)7/h2H,1H3
Clé InChI
ROYHWGZNGMXQEU-UHFFFAOYSA-N
Application
3,6-Dichloro-4-methylpyridazine has been used in the synthesis of 7-methyl-2-phenylimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylic acid.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Maria Grazia Rimoli et al.
Neuropharmacology, 56(3), 637-646 (2008-12-17)
It is presently unclear whether the antiseizure effects exerted by NSAIDs are totally dependent on COX inhibition or not. To clarify this point we investigated whether 7-methyl-2-phenylimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylic acid (DM1) and 6-methoxy-2-phenylimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylic acid (DM2), two imidazo[1,2-b]pyridazines structurally related to indomethacin (IDM)