Principaux documents
296732
Sigma-Aldrich
Acetophenone-d8
98 atom % D
Synonyme(s) :
1-(Phenyl-2,3,4,5,6-d5)ethanone-2,2,2-d3
1 G
177,00 €
177,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
177,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6D5COCD3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
177,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.5322 (lit.)
pb
202 °C (lit.)
Pf
19-20 °C (lit.)
Densité
1.098 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+8
Chaîne SMILES 
[2H]C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1C(C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C8H8O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D
Clé InChI
KWOLFJPFCHCOCG-JGUCLWPXSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
168.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76.00 °C - closed cup