295388
Hexafluoropropene
≥99%
Synonyme(s) :
Hexafluoropropylene, Perfluoropropene
175,00 €
About This Item
175,00 €
Produits recommandés
Essai
≥99%
pb
−28 °C (lit.)
Pf
−153 °C (lit.)
Application(s)
PFAS testing
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES
F\C(F)=C(/F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F6/c4-1(2(5)6)3(7,8)9
Clé InChI
HCDGVLDPFQMKDK-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Compatible with the following:
Informations légales
En option
Raccord cannelé
Régulateur
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Press. Gas Liquefied gas - STOT RE 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)