295035
1,3-Butadiene
≥99%
Synonyme(s) :
Bivinyl, Vinylethylene, alpha,gamma-Butadiene
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
1.9 (15 °C, vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1863 mmHg ( 21 °C)
Essai
≥99%
Température d'inflammation spontanée
788 °F
Contient
p-tert-butylcatechol as inhibitor
Limite d'explosivité
12 %
pb
−4.5 °C (lit.)
Pf
−109 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 0.5 g/L at 20 °C
Densité
0.62 g/mL at 20 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C=CC=C
InChI
1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
KAKZBPTYRLMSJV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
It may be used in the synthesis of the following:
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Compatible with the following:
Informations légales
En option
Raccord cannelé
Régulateur
Souvent commandé avec ce produit
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Gas 1A - Muta. 1B - Press. Gas Liquefied gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-104.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-76 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
The Diels–Alder reaction is the reaction between a conjugated diene and an alkene (dienophile) to form unsaturated six-membered rings. It is also referred to as a cycloaddition.