Principaux documents
294977
Sigma-Aldrich
Air
dry
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12142100
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le produit 294977 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Densité de vapeur
1 (vs air)
Impuretés
≤10 ppm water
pb
−189 °C (lit.)
Conditionnement
Supplied in a carbon steel lecture bottle with a CGA180M/CGA110F needle valve installed.
Compatible with the following:
  • Aldrich® lecture-bottle station systems
  • Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Autres remarques
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Raccord cannelé
Réf. du produit
Description
Tarif
Souvent commandé avec ce produit
Vanne de purge
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Gas cylinder
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Press. Gas Compr. Gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves