Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
294594
Mercury
electronic grade, 99.9999% trace metals basis
About This Item
Produits recommandés
Qualité
electronic grade
Densité de vapeur
7 (vs air)
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 126 °C)
Essai
99.9999% trace metals basis
Forme
liquid
Résistivité
95.8 μΩ-cm, 20°C
pb
356.6 °C (lit.)
Pf
−38.87 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Hg]
InChI
1S/Hg
Clé InChI
QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Déjà en possession de ce produit ?
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
I see that Mercury is sold by weight, but it's a liquid. What is the volume?
1 answer-
The specific gravity of liquid mercury at 20°C is 13.546, according to the CRC Handbook of Chemistry and Physics, 82nd ed. (2001-2002), page 4-19. We list several mercury products, in various package sizes, sold by weight. Here are the conversions from mass to volume: 5G = 0.37 mL. 50G = 3.7 mL. 100G = 7.4 mL. 250G = 18.5 mL. 500G = 36.9 mL. 2KG = 147.6 mL.