Principaux documents
294160
Sigma-Aldrich
2-Methylaziridine
technical grade, 90%
Synonyme(s) :
Propyleneimine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H7N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
57.09
Beilstein:
102386
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
technical grade
Pression de vapeur
140 mmHg ( 25 °C)
Essai
90%
Contient
sodium hydroxides as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.4125 (lit.)
pb
66-67 °C (lit.)
Densité
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1CN1
InChI
1S/C3H7N/c1-3-2-4-3/h3-4H,2H2,1H3
Clé InChI
OZDGMOYKSFPLSE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Methylaziridine forms adduct with [60]fullerene, which on copolymerization with Novolac, Epon and Bisphenol A yields three dimensional polymers containing [60]fullerene with low coefficients of friction and good wear properties.
Application
2-Methylaziridine has been used in the synthesis of:
  • new metallacycles and carbine complexes
  • polyurethanes (thermoresponsive polymer) via copolymerization with supercritical CO2
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
14.0 °F
Point d'éclair (°C)
-10 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
E Murugan et al.
Journal of colloid and interface science, 357(2), 354-365 (2011-03-08)
Two multiwalled carbon nanotube hybrids have been prepared: (a) multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs) functionalized with amphiphilic poly(propyleneimine) dendrimer (APPI), viz. MWCNTs-APPI, and (b) silver nanoparticles (AgNPs)-deposited multiwalled carbon nanotubes functionalized with an amphiphilic poly(propyleneimine) dendrimer (MWCNTs-APPI-AgNPs). The degree of covalent
Theresa Chang et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 13(28), 7883-7889 (2007-07-07)
The multiple monovalent binding of adamantyl-urea poly(propyleneimine) dendrimers with carboxylic acid-urea guests was investigated using molecular dynamics simulations and X-ray crystallography to better understand the structure and behavior of the dynamic multivalent complex in solution. The results from the two
Kefilwe Vanessa Mokwebo et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 18(10) (2018-10-12)
We report the preparation of poly (propylene imine) dendrimer (PPI) and CdTe/CdSe/ZnSe quantum dots (QDs) as a suitable platform for the development of an enzyme-based electrochemical cholesterol biosensor with enhanced analytical performance. The mercaptopropionic acid (MPA)-capped CdTe/CdSe/ZnSe QDs was synthesized
Lattice-type polymers from an adduct of [60] fullerene and 2-methylaziridine.
Nigam A, et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 15, 1547-1548 (1995)
E Holmes et al.
Comparative biochemistry and physiology. Part C, Pharmacology, toxicology & endocrinology, 116(2), 125-134 (1997-02-01)
The renal papillary toxin, propyleneimine (PI), was administered at 20 or 30 microliters/kg i.p. to male Sprague Dawley (SD) rats (n = 5), Fischer 344 (F344) rats (n = 4), and to multimammate desert mice (Mastomys natalensis, n = 4).