294071
Methoxymethyl phenyl sulfide
97%
Synonyme(s) :
[(Methoxymethyl)thio]benzene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5632 (lit.)
Point d'ébullition
113-114 °C/18 mmHg (lit.)
Densité
1.047 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COCSc1ccccc1
InChI
1S/C8H10OS/c1-9-7-10-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
Clé InChI
QPXQVNXSQCRWEV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
203.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
95 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves