Principaux documents
290343
Sigma-Aldrich
trans-2,5-Difluorocinnamic acid
98%
5 G
102,00 €
102,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
102,00 €
About This Item
Formule linéaire :
F2C6H3CH=CHCO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
102,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Pf
138-140 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
fluoro
Chaîne SMILES 
[H]\C(=C(\[H])c1cc(F)ccc1F)C(O)=O
InChI
1S/C9H6F2O2/c10-7-2-3-8(11)6(5-7)1-4-9(12)13/h1-5H,(H,12,13)/b4-1+
Clé InChI
XAWHCSKPALFWBI-DAFODLJHSA-N
Application
trans-2,5-Difluorocinnamic acid may be used in chemical synthesis.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable