Principaux documents
218979
Sigma-Aldrich
4-(Dimethylamino)cinnamic acid
99%
Synonyme(s) :
3-(4-Dimethylaminophenyl)acrylic acid, 3-[4-(Dimethylamino)phenyl]-2-propenoic acid, 4-(Dimethylamino)cinnamic acid, p-(Dimethylamino)cinnamic acid
1 G
35,70 €
35,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
35,70 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2NC6H4CH=CHCO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
35,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
powder
Pf
227-228 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CN(C)c1ccc(\C=C\C(O)=O)cc1
InChI
1S/C11H13NO2/c1-12(2)10-6-3-9(4-7-10)5-8-11(13)14/h3-8H,1-2H3,(H,13,14)/b8-5+
Clé InChI
CQNPVMCASGWEHM-VMPITWQZSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Noah D Bronstein et al.
ACS nano, 13(4), 3839-3846 (2019-03-12)
We present a combined experimental and theoretical study of ligand-ligand cooperativity during X-type carboxylate-to-carboxylate ligand exchange reactions on PbS quantum dot surfaces. We find that the ligand dipole moment (varied through changing the substituents on the benzene ring of cinnamic