Documents
233080
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)cinnamic acid
99%
About This Item
Formule linéaire :
CF3C6H4CH=CHCO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.16
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
205-207 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)\C=C\c1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C10H7F3O2/c11-10(12,13)8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(14)15/h1-6H,(H,14,15)/b6-5+
Clé InChI
AMVYAIXPAGBXOM-AATRIKPKSA-N
Description générale
Ionization constant and UV-spectra of 2-(trifluoromethyl)cinnamic acid has been studied.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Ionization Constants and Ultraviolet Spectra of Fluoro and Trifluoromethyl trans-Cinnamic Acids.
Filler R, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 9(3), 370-370 (1964)