Principaux documents
290149
Sigma-Aldrich
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
95%
Synonyme(s) :
1-(Bromomethyl)-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
1 G
60,30 €
5 G
208,00 €
60,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
60,30 €
5 G
208,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CF3)2C6H3CH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
60,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.451 (lit.)
Densité
1.637 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1ccc(CBr)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H5BrF6/c10-4-5-1-2-6(8(11,12)13)3-7(5)9(14,15)16/h1-3H,4H2
Clé InChI
SWFFFUJOWAJJCH-UHFFFAOYSA-N
Application
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide may be used in chemical synthesis studies.
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
129.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
54 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter