Key Documents
288853
Sigma-Aldrich
4-Ethoxybenzamide
97%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OC6H4CONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Pf
208-210 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amide
Chaîne SMILES 
CCOc1ccc(cc1)C(N)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-12-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H2,10,11)
Clé InChI
AZEIRPAUJXANCS-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Ethoxybenzamide may be used in chemical synthesis studies.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable