Principaux documents
287091
Supelco
Pyridoxamine dihydrochloride
Synonyme(s) :
4-(Aminomethyl)-5-hydroxy-6-methyl-3-pyridinemethanol dihydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H12N2O2 · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.11
Beilstein:
3632748
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
ID de substance PubChem :
Impuretés
may contain ≤10% water
Pf
224-226 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[H].Cl[H].Cc1ncc(CO)c(CN)c1O
InChI
1S/C8H12N2O2.2ClH/c1-5-8(12)7(2-9)6(4-11)3-10-5;;/h3,11-12H,2,4,9H2,1H3;2*1H
Clé InChI
HNWCOANXZNKMLR-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable