Principaux documents
545068
Millipore
Pyridoxamine, Dihydrochloride
Synonyme(s) :
Pyridoxamine, Dihydrochloride
5 G
281,00 €
281,00 €
Date d'expédition estimée le01 avril 2026Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
281,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H12N2O2 · 2HCl · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.11 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.21
281,00 €
Date d'expédition estimée le01 avril 2026Détails
Devis pour commande en gros
Essai
≥99% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
water: 100 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].[Cl-].[N+H3]Cc1c(c([n+H]cc1CO)C)O
InChI
1S/C8H12N2O2.2ClH/c1-5-8(12)7(2-9)6(4-11)3-10-5;;/h3,11-12H,2,4,9H2,1H3;2*1H
Clé InChI
HNWCOANXZNKMLR-UHFFFAOYSA-N
Avertissement
Toxicity: Irritant (B)
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable