Principaux documents
285056
Sigma-Aldrich
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
97%
Synonyme(s) :
3-Amino-4-fluorobenzotrifluoride, α,α,α,6-Tetrafluoro-m-toluidine
About This Item
Formule linéaire :
FC6H3(CF3)NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.461 (lit.)
pb
155 °C (lit.)
Densité
1.378 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
Nc1cc(ccc1F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5F4N/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3H,12H2
Clé InChI
DRKWGMXFFCPZLW-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline may be used in chemical synthesis studies.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
158.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
70 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :