284599
Anabasine
≥97%
Synonyme(s) :
2-(3-Pyridyl)piperidine, Neonicotine
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.544 (lit.)
pb
96 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
agriculture
environmental
Chaîne SMILES
C1CCC(NC1)c2cccnc2
InChI
1S/C10H14N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10,12H,1-2,5,7H2
Clé InChI
MTXSIJUGVMTTMU-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
mouse ... Chrna1(11435) , Chrna7(11441)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93 °C - closed cup