Good product turnaround & according to prescribed specs.
283282
Di(propylene glycol) methyl ether, mixture of isomers
97%
Synonyme(s) :
Dipropylene glycol monomethyl ether
30,20 €
About This Item
30,20 €
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.4 mmHg ( 25 °C)
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.422 (lit.)
pb
190 °C (lit.)
Densité
0.938 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
O(C(CO)C)CC(OC)C
InChI
1S/C7H16O3/c1-6(4-8)10-5-7(2)9-3/h6-8H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
CUDYYMUUJHLCGZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
167.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
75 °C - closed cup