249637
Dimethyl N-cyanodithioiminocarbonate
90%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
90%
Forme
solid
Pf
45-50 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CS\C(SC)=N\C#N
InChI
1S/C4H6N2S2/c1-7-4(8-2)6-3-5/h1-2H3
Clé InChI
IULFXBLVJIPESI-UHFFFAOYSA-N
Application
- 4-methylthiopyrazolo[1,5-a]-1,3,5-triazines
- methylsulfanyl derivatives of azoloazines and azoloazoles
- methylsulfanylpyrimidines
- N-aryl-6-methylsulfanyl-4-oxopyrimidine-5-carbonitriles
- cyanoguanidines
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges