Principaux documents
809616
Sigma-Aldrich
5-Hydroxyindole-3a,4,5,6,7,7a-13C6-3-acetic acid
≥98 atom % 13C, ≥98% (CP)
Synonyme(s) :
5-Hydroxyindoleacetic-13C6 acid
1 MG
551,00 €
551,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 MG
551,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C6C4H9O3N
Poids moléculaire :
197.14
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
551,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
≥98 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
≥98% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+6
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[13C]1=[13C][13C]=[13C]2[13C](C(CC(O)=O)=CN2)=[13C]1
InChI
1S/C10H6NO3/c12-7-1-2-9-8(4-7)6(5-11-9)3-10(13)14/h5,11-12H,3H2,(H,13,14)/i1+1,2+1,4+1,7+1,8+1,9+1
Clé InChI
GBNXWGPEQZOYAA-HGVMTKQCSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable