Principaux documents
485349
Sigma-Aldrich
Succinic acid-1,4-13C2
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Butanedioic acid-1,4-13C2
500 MG
658,00 €
658,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
500 MG
658,00 €
About This Item
Formule linéaire :
HO213CCH2CH213CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
658,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pb
235 °C
Pf
187-190 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
O[13C](=O)CC[13C](O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i3+1,4+1
Clé InChI
KDYFGRWQOYBRFD-CQDYUVAPSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Isotopic Labeling for NMR Spectroscopy of Biological Solids;