Principaux documents
281921
Sigma-Aldrich
Allyl propyl ether
95%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH2OCH2CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.399 (lit.)
pb
90-92 °C (lit.)
Densité
0.767 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCOCC=C
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
23.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-5 °C - closed cup