279617
2-Phenyl-1,3-dithiane
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H12S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.33
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Pf
72-74 °C (lit.)
Solubilité
acetone: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to yellow
Groupe fonctionnel
phenyl
thioether
Chaîne SMILES
C1CSC(SC1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H12S2/c1-2-5-9(6-3-1)10-11-7-4-8-12-10/h1-3,5-6,10H,4,7-8H2
Clé InChI
GXKPARDRBFURON-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The full set of NMR spectral parameters (1H, 13C, 31P) for 2-phenyl-1,3-dithiane has been reported.
Application
2-Phenyl-1,3-dithiane is a versatile acyl anion equivalent and has been used in the preparation of benzaldehyde-1-d.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Synthesis of 1-deuterioaldehydes. Benzaldehyde-1-D.
Seebach D, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 31(12), 4303-4304 (1966)
NMR spectral analysis of 1, 3, 2-dithiaphosphorinanes and 1, 3-dithianes.
Martin J and Robert JB.
Org. Magn. Reson., 7(2), 76-77 (1975)
Smith, A. B., III; Boldi, A. M.
Journal of the American Chemical Society, 119, 6925-6925 (1997)
Amos B Smith et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(47), 14435-14445 (2003-11-20)
The development, application, and advantages of a one-flask multicomponent dithiane linchpin coupling protocol, over the more conventional stepwise addition of dithiane anions to electrophiles leading to the rapid, efficient, and stereocontrolled assembly of highly functionalized intermediates for complex molecule synthesis