Principaux documents
43749
Sigma-Aldrich
Ethyl 1,3-dithiane-2-carboxylate
technical, ≥90% (GC)
Synonyme(s) :
Glyoxylic acid ethyl ester trimethylenemercaptal
5 ML
19,80 €
19,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
19,80 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H12O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.30
Beilstein:
1424352
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
19,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
technical
Essai
≥90% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.539 (lit.)
n20/D 1.541
pb
75-77 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densité
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
thioether
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C1SCCCS1
InChI
1S/C7H12O2S2/c1-2-9-6(8)7-10-4-3-5-11-7/h7H,2-5H2,1H3
Clé InChI
ANEDZEVDORCLPM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Ethyl 1,3-dithiane-2-carboxylate is an α-keto acid equivalent[1][2][3] and bulky equivalent of acetate. It participates in syn-selective aldol reactions.[4] It can be prepared from the reaction of ethyl diethoxyacetate and 1,3-propanedithiol in the presence of BF3/Et2O.[3] Asymmetric oxidation of ethyl 1,3-dithiane-2-carboxylate by Modena protocol has been reported to afford trans bis-sulfoxide in 60% yield.[5] Carbanion from ethyl 1,3-dithiane-2-carboxylate may be employed for the preparation of α-keto esters.[6]
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
131.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
55 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Alkylation of the carbanion from methyl bis (ethylthio) acetate with alkyl and aralkyl halides.
Lerner LM.
The Journal of Organic Chemistry, 41(12), 2228-2229 (1976)
Convenient synthesis of α-keto esters.
Eliel EL and Hartmann AA.
The Journal of Organic Chemistry, 37(3), 505-506 (1972)
Varinder K. Aggarwal et al.
The Journal of organic chemistry, 63(21), 7306-7310 (2001-10-24)
Asymmetric oxidation of a range of 1,3-dithianes was studied using the Kagan protocol [CHP (4 equiv), (+)-DET (2 equiv), Ti(OiPr)(4) (1 equiv), and H(2)O (1 equiv) at -35 degrees C for 48 h]. 1,3-Dithiane itself gave monoxide (30% ee) and
Phase Transfer Catalysis for Preparation and Alkylation of Ethyl 1,3-Dithiane-2-carboxylate.
Lissel M.
Synthetic Communications, 11(4), 343-346 (1981)
L.A. Flippin et al.
Tetrahedron Letters, 26, 2977-2977 (1985)