Documents
715662
Sigma-Aldrich
3-Methylamino-1-propanol
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H11NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
89.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.448
Densité
0.917 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CNCCCO
InChI
1S/C4H11NO/c1-5-3-2-4-6/h5-6H,2-4H2,1H3
Clé InChI
KRGXWTOLFOPIKV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
180.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
82.2 °C - closed cup