Principaux documents
277991
Sigma-Aldrich
Palladium on barium sulfate
reduced, extent of labeling: 5 wt. % loading
Synonyme(s) :
Pd/BaSO4, Rosenmund catalyst
1 G
46,00 €
10 G
196,00 €
50 G
486,00 €
46,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
46,00 €
10 G
196,00 €
50 G
486,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Pd
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141733
eCl@ss :
38191001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
46,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Pertinence de la réaction
core: palladium
reagent type: catalyst
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Ampleur du marquage
5 wt. % loading
Chaîne SMILES 
[Pd]
InChI
1S/Pd
Clé InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for the hydrogenation, the Rosenmund reduction.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Bold, G.; Steiner, H. et al.
Helvetica Chimica Acta, 73, 405-405 (1990)