277398
O-Isopropylxanthic acid potassium salt
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Pf
264 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)OC(=S)S[K]
InChI
1S/C4H8OS2.K/c1-3(2)5-4(6)7;/h3H,1-2H3,(H,6,7);/q;+1/p-1
Clé InChI
ZMWBGRXFDPJFGC-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable