276332
Rubidium
ingot, 99.6% trace metals basis
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.6% trace metals basis
Forme
ingot
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Conditionnement
pkg of Packaged in: Breakseal Ampule
Résistivité
11.0 μΩ-cm, 20°C
Impuretés
0.2-0.4% Cs
Point d'ébullition
686 °C (lit.)
Pf
38-39 °C (lit.)
Densité
1.53 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Rb]
InChI
1S/Rb
Clé InChI
IGLNJRXAVVLDKE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
It can also be used as a reducing agent to synthesize reduced polycyclic aromatic hydrocarbons.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges