Documents
276146
Sigma-Aldrich
Trihexylsilane
95%
Synonyme(s) :
NSC 139856
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)5]3SiH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.60
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Indice de réfraction
n20/D 1.448 (lit.)
Point d'ébullition
160.5-161 °C (lit.)
Densité
0.799 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCC[SiH](CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C18H40Si/c1-4-7-10-13-16-19(17-14-11-8-5-2)18-15-12-9-6-3/h19H,4-18H2,1-3H3
Clé InChI
IBNSYFQZHBBNLR-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Enantioselective Si-H insertion
  • Regio- and stereoselective oxidation into silanols
  • Asymmetric carbenoid insertion of diazoacetates into the silicon-hydrogen bond
  • Hydrosilylation of carbon dioxide
Catalyst for hydrodefluorination leading to the synthesis of hydrocarbons
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup