27614
Methyl benzoate
≥99% (GC)
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.68 (vs air)
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99% (GC)
Impuretés
≤0.2% free acid (as C6H5COOH)
≤0.2% water (Karl Fischer)
Résidus de calcination
≤0.05% (as SO4)
Indice de réfraction
n20/D 1.516 (lit.)
pb
198-199 °C (lit.)
Pf
−12 °C (lit.)
Solubilité
H2O: soluble 2.1 g/L at 20 °C
Densité
1.088 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Clé InChI
QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
170.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
77 °C - Pensky-Martens closed cup