Principaux documents
275638
Sigma-Aldrich
Methyl phenoxyacetate
99%
About This Item
Formule linéaire :
C6H5OCH2CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.17
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.514 (lit.)
pb
243 °C (lit.)
Densité
1.149 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)COc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-11-9(10)7-12-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
Clé InChI
BZCKRPHEZOHHBK-UHFFFAOYSA-N
Application
Methyl phenoxyacetate (MPOA) was used as an acylating agent in the synthesis of loracarbef, a carbacephalosporin antibiotic.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Enantioselective acylation of a beta-lactam intermediate in the synthesis of loracarbef using penicillin G amidase.
Zmijewski Jr MJ, et al.
Tetrahedron Letters, 32(13), 1621-1622 (1991)