270148
Methyl (R)-(−)-3-hydroxy-2-methylpropionate
99%
Synonyme(s) :
(−)-Methyl D-β-hydroxyisobutyrate, (R)-(−)-3-Hydroxy-2-methylpropionic acid methyl ester
54,10 €
About This Item
54,10 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
liquid
Activité optique
[α]19/D −26°, c = 4 in methanol
Pureté optique
ee: 99% (GLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.425 (lit.)
pb
76-77 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
hydroxyl
Chaîne SMILES
COC(=O)[C@H](C)CO
InChI
1S/C5H10O3/c1-4(3-6)5(7)8-2/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m1/s1
Clé InChI
ATCCIZURPPEVIZ-SCSAIBSYSA-N
Catégories apparentées
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
176.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
80 °C - closed cup