Principaux documents
269492
Sigma-Aldrich
N,N′-Bis(salicylidene)-1,2-phenylenediamine
97%
5 G
161,00 €
161,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
161,00 €
About This Item
Formule linéaire :
[2-(HO)C6H4CH=N]2C6H4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
161,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
powder
Pf
163-165 °C (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
Oc1ccccc1\C=N\c2ccccc2\N=C\c3ccccc3O
InChI
1S/C20H16N2O2/c23-19-11-5-1-7-15(19)13-21-17-9-3-4-10-18(17)22-14-16-8-2-6-12-20(16)24/h1-14,23-24H/b21-13+,22-14+
Clé InChI
HXFYGSOGECBSOY-JFMUQQRKSA-N
Description générale
N,N′-Bis(salicylidene)-1,2-phenylenediamine is a tetradentate Schiff base. It is also called as salophen.[1] It serves as a chelating agent for metal ions such as Fe(II/III), Mn(II/III),Co(II), Ni(II), Zn(II) and Cu(II).[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Spectroscopy studies on Schiff base N, N?-bis (salicylidene)-1, 2-phenylenediamine by NMR, infrared, Raman and DFT calculations
De Toledo TA, et al.
Journal of Molecular Structure, 1097, 106-111 (2015)
[N, N?-Bis (salicylidene)-1, 2-phenylenediamine] metal complexes with cell death promoting properties
Hille A, et al.
Journal of Biological Inorganic Chemistry, 14(5), 711-725 (2009)