Principaux documents
268135
Sigma-Aldrich
trans-4-Stilbenecarboxaldehyde
97%
5 G
120,00 €
120,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
120,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH=CHC6H4CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
120,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
112-114 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
aldehyde
phenyl
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)c1ccc(cc1)\C([H])=C(/[H])c2ccccc2
InChI
1S/C15H12O/c16-12-15-10-8-14(9-11-15)7-6-13-4-2-1-3-5-13/h1-12H/b7-6+
Clé InChI
CLXSBHRRZNBTRT-VOTSOKGWSA-N
Description générale
The relative binding affinity of trans-4-stilbenecarboxaldehyde was calculated which was used in drug development targeting human estrogen receptor α[1].
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Miho Y Mizutani et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 60(2), 183-194 (2012-02-02)
A fast method that can predict the binding affinities of chemicals to a target protein with a high degree of accuracy will be very useful in drug design and regulatory science. We have been developing a scoring function for affinity