Documents
265314
Sigma-Aldrich
2,3-Difluorobenzyl bromide
98%
Synonyme(s) :
α-Bromo-2,3-difluorotoluene
About This Item
Formule linéaire :
F2C6H3CH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.02
Numéro Beilstein :
7089244
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.528 (lit.)
Densité
1.628 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1cccc(CBr)c1F
InChI
1S/C7H5BrF2/c8-4-5-2-1-3-6(9)7(5)10/h1-3H,4H2
Clé InChI
FTBSGSZZESQDBM-UHFFFAOYSA-N
Application
2,3-Difluorobenzyl bromide was used in the synthesis of chemokine antagonists.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
194.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
90 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Iain Walters et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 18(2), 798-803 (2008-02-02)
The CXCR2 SAR of a series of bicyclic antagonists such as the 2-aminothiazolo[4,5-d]pyrimidine 3b was investigated by systematic variation of the fused pyrimidine-based heterocyclic cores. Replacement of the aminothiazole ring with a 2-thiazolone alternative led to a series of thiazolo[4,5-d]pyrimidine-2(3H)-one