Principaux documents
265039
Sigma-Aldrich
Benzyl trisulfide
99%
Synonyme(s) :
Dibenzyl trisulfide
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5CH2)2S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
99%
pb
160-163 °C/0.01 mmHg (lit.)
Pf
46-48 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C(SSSCc1ccccc1)c2ccccc2