59581
Decanal
analytical standard
Synonyme(s) :
Caprinaldehyde, Decyl aldehyde
49,60 €
About This Item
49,60 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pression de vapeur
~0.15 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥95.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.428 (lit.)
n20/D 1.429
pb
207-209 °C (lit.)
Densité
0.83 g/mL at 20 °C
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
[H]C(=O)CCCCCCCCC
InChI
1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h10H,2-9H2,1H3
Clé InChI
KSMVZQYAVGTKIV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
181.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
83 °C - closed cup
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis