Principaux documents
264911
Sigma-Aldrich
7-Methylquinoline
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H9N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Forme
crystals
pb
258 °C (lit.)
Pf
35-37 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc2cccnc2c1
InChI
1S/C10H9N/c1-8-4-5-9-3-2-6-11-10(9)7-8/h2-7H,1H3
Clé InChI
KDYVCOSVYOSHOL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
7-methylquinoline has been bioassayed as tumor initiator on the skin of Sencar mice[1].
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
88. The Skraup reaction with m-substituted anilines.
Bradford L, et al.
Journal of the Chemical Society, 437-445 (1947)
E J La Voie et al.
Carcinogenesis, 4(9), 1169-1173 (1983-09-01)
Quinoline is a hepatocarcinogen in mice and rats, a mutagen in Salmonella typhimurium, and induces unscheduled DNA synthesis in primary cultures of rat hepatocytes. In contrast, isoquinoline has not been shown to be genotoxic. The metabolites of quinoline and isoquinoline