Principaux documents
262633
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylstyrene
97%, contains ~500 ppm tert-butylcatechol as stabilizer
5 G
129,00 €
129,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
129,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C6H3CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
129,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
liquid
Contient
~500 ppm tert-butylcatechol as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.543 (lit.)
pb
73-74 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
−64 °C (lit.)
Densité
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(C=C)c(C)c1
InChI
1S/C10H12/c1-4-10-6-5-8(2)7-9(10)3/h4-7H,1H2,2-3H3
Clé InChI
OEVVKKAVYQFQNV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
140.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
60 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter