Principaux documents
259780
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethylstyrene
95%, contains <0.05% tert-butylcatechol as inhibitor
5 G
151,00 €
151,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
151,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3C6H2CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
151,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
95%
Forme
liquid
Contient
<0.05% tert-butylcatechol as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.532 (lit.)
pb
209 °C (lit.)
Densité
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1cc(C)c(C=C)c(C)c1
InChI
1S/C11H14/c1-5-11-9(3)6-8(2)7-10(11)4/h5-7H,1H2,2-4H3
Clé InChI
PDELBHCVXBSVPJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
167.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
75 °C - closed cup